Learn More
IKA™ Ministar 80 Control
L’agitateur vertical High-tech est doté d’une conception compacte, ce qui le rend idéal pour les applications spéciales.
Marque: IKA™ 0025001990
1256.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage en verre trempé clos à réponse rapide pour une visibilité maximale et une résistance chimique
- Les capteurs de vibrations de pointe détectent les écarts par rapport aux seuils autorisés et arrêtent automatiquement le processus
- Affichage clair pour disposer de toutes les informations essentielles en un coup d’œil
- Minuteur / compteur intégré pour le contrôle des réactions cinétiques sensibles et des rappels
- Viscosité jusqu’à 60000 mPas et volume jusqu’à 50 L
- Vitesse réglable en continu entre 30 et 500 tr/min.
- Interface USB, par exemple pour documenter les paramètres à l’aide de labworldsoft™ ou pour installer les mises à jour du micrologiciel
- Manipulation simple et intuitive ; surface tactile pour une durée de vie prolongée
- Relevé de température sur l’affichage
- Boîtier résistant aux produits chimiques
- Fonction de verrouillage des touches
- Régulateur de vitesse contrôlé par microprocesseur pour une vitesse de rotation constante, même avec des changements de viscosité
Spécification
50 L | |
100/240 V | |
70 x 193 x 154 mm | |
0,5 à 8 mm | |
IP54 | |
60 000 mPas max. |
LCD | |
69 W | |
50/60 Hz | |
CC sans balais | |
0,8 Nm | |
1,72 kg |