Learn More
MP Biomedicals™ Milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié), avec sels de Earle et L-glutamine, sans sodium
Milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié), avec sels de Earle et L-glutamine, sans sodium, poudre
Marque: MP Biomedicals™ 091010124
139.92 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié), avec sels de Earle et L-glutamine, sans bicarbonate de sodium, a été préparé à l’origine par Harry Eagle et est l’un des milieux de culture cellulaire les plus appréciés
- Le milieu essentiel minimal d’Eagle (modifié), avec sels de Earle et L-glutamine, sans bicarbonate de sodium, a démontré sa capacité à soutenir une variété de cellules normales et transformées en culture et contient des sels équilibrés de Earle, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des atmosphères chargées en gaz CO2.
- Il peut être utilisé pour soutenir la croissance d’une variété de cellules de mammifères en suspension ou adhérentes, y compris les cellules HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, SP2/0, CHO, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat, avec une supplémentation appropriée.
- Le MEM est un milieu à usage général idéal pour la croissance et le maintien d’un large éventail de types de cellules de mammifères.
Spécification
Conserver à +4°C. | |
Milieux de culture cellulaire | |
1 x 50 L |
Poudre | |
pH (avant ajustement avec le bicarbonate de sodium) : 5,5 à 6,7 ; pH (après ajustement avec le bicarbonate de sodium) : 6,8 à 8,0 |