Learn More
Lovibond™ Minikit d’analyse de l’eau
Le Minikit d’analyse de l’eau de Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
Marque: Lovibond™ 414340
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le minikit d’analyse d‘eau Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
- Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
- Une précision élevée
- Réactifs en comprimés Lovibond™ en feuille de métal avec une durée de conservation minimale garantie de 5 ans
- Envoi illimité
- Stockage sûr
Spécification
Sulphite (plage basse) | |
1 de chaque | |
Environ 40 tests | |
Kit d’analyse de l’eau Minikit |
Boîtier à couvercle rabattable contenant un tube d’agitation, des réactifs en comprimés à dissolution rapide et des instructions. | |
2 à 50mg/L | |
Nombre de comprimés |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- MINIKIT TEST SULFITE LOW AF434
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulfamic acid