Learn More
Lovibond™ Minikit d’analyse de l’eau
Le Minikit d’analyse de l’eau de Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
Marque: Lovibond™ 414270
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le minikit d’analyse d‘eau Lovibond™ est facile à utiliser et fournit des résultats très précis.
- Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
- Une précision élevée
- Réactifs en comprimés Lovibond™ en feuille de métal avec une durée de conservation minimale garantie de 5 ans
- Envoi illimité
- Stockage sûr
Spécification
Nitrite | |
1 paquet | |
Environ 40 tests | |
Kit d’analyse de l’eau Minikit |
Boîtier à couvercle rabattable contenant un tube d’agitation, des réactifs en comprimés à dissolution rapide et des instructions. | |
70 à 1500mg/L | |
Nombre de comprimés |