Learn More
HUBER Refroidisseur Minichiller 300
Le Minichiller est une solution de refroidissement économique et respectueuse de l’environnement adaptée à de nombreuses applications de laboratoire. Minichiller peut économiser jusqu’à 48 000 l d’eau en une semaine de travail et permettre des conditions d’application stables en raison de valeurs constantes pour la température, la pression et les quantités d’écoulement.
Marque:  HUBER 3006.0063.99
Code produit. 15565794
  • 4165.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Haute efficacité
  • Contrôle précis de la température
  • Pompe de circulation puissante
  • Structure robuste en acier inox
  • Fonctionnement en continu fiable avec fonctions d’avertissement
  • Facile à remplir et à vider
  • Indicateur de niveau de remplissage éclairé
  • Affichage LED de la température
  • Température admissible de retour +80°C