Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Agitateur miniature KM 2
Agitateur KM 2 hautement fiable avec mouvement d’agitation orbital nécessitant peu d’espace.
Marque: Edmund Bühler GmbH™ 6113 000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mouvement d’agitation orbital
- Dimensions de la plateforme : 200 x 295 mm
- Dimensions globales (l x P x H) : 250 x 415 x 145 mm
- Course : 20 mm
- Plage de vitesses : 5 - 220 tr/min
- Capacité de charge : 2 kg
- Affichage LED : 0 à 99 h 59 min ou en continu
Spécification
2 kg | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
Agitateur miniature | |
410 mm | |
220 mm | |
KM 2 | |
Orbital |
30 à 420 tr/min | |
5°C à 40°C | |
50/60 Hz | |
130 mm | |
8,5 kg | |
∼ 85% |