Learn More
Buerkle™ Adaptateur pour MiniSampler Buerkle™
En PTFE. L’adaptateur de mini-échantillonneur Buerkle™ s’adapte au filetage en verre GL45. Pour une utilisation avec le mini-échantillonneur en PTFE Buerkle™.
Marque: Buerkle™ 5305-0209
197.21 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PTFE
- S’adapte au filetage en verre GL45
Spécification
Adaptateur | |
PTFE | |
S’adapte au filetage en verre GL45 |