Learn More
Buerkle™ Mini-cylindre d’immersion
Pour l’échantillonnage de liquides dans des endroits étroits où l’accès est difficile. Peut être utilisé dans des tubes de trempage incurvés et des barils avec des ouvertures étroites. Diamètre 32mm. Les récipients à de trempage sont utilisés dans diverses zones pour recueillir des liquides pour l’échantillonnage. Bürkle produit depuis longtemps la collection la plus complète de récipients de trempage, le produit approprié pour chaque utilisation
Marque: Buerkle™ 5365-5000
372.61 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Respectez les consignes d’épreuve Ex lors de l’échantillonnage de liquides inflammables. Utilisez uniquement des câbles de descente conducteurs en matériau non producteur d’étincelles et des bobines manuelles conductrices avec mise à la terre.
Description
Pour l’échantillonnage de liquides dans des endroits confinés où l’accès est difficile, de pour les tubes d’échantillonnage et les barils à ouvertures étroites. Diamètre de seulement 32 mm.- 50 ml de contenance
- Hauteur : 180 mm
- Poids : 350 g
- Acier inoxydable V2A (1,4301)
- Le bouchon vissé facilite le nettoyage.
- Veuillez commander le câble de descente approprié et la bobine à commande manuelle séparément
- Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
- Catégories d’explosion IIA et IIB
Spécification
Oui | |
50 ml | |
32mm | |
180mm |