Learn More
Ohaus™ Agitateur à plaque chauffante Mini, température ambiante à 500°C, céramique
Plage d’agitation : 100 à 1200 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 4 x 4 po
Marque: Ohaus™ 30392026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Unités robustes et compactes qui chauffent et mélangent jusqu’à 1000 ml de liquide
- Les dessus en céramique sont dotés d’une plaque supérieure réfléchissante blanche et résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer
- Le thermostat bimétallique offre un contrôle fiable de la température
- Le chauffage puissant atteint la température maximale en quelques minutes seulement
- Un moteur et un aimant puissants assurent une agitation fiable et constante
- Compacte, elle nencombre pas votre paillasse.
- Le support de tige de support intégré avec bouton de verrouillage accepte la tige de support et le kit de serrage en option
- Nouvelle conception ergonomique
- Les plaques chauffantes et les agitateurs chauffants font bouillir 300 ml d’eau en 18 minutes seulement
- Idéal pour les laboratoires éducatifs
Spécification
Céramique | |
Agitateur à plaque chauffante, Mini, HSMNHS4CAL, EU | |
230 V, 1,5 A, 50/60 Hz | |
7,9 in | |
12,7 cm | |
5 in | |
1,5 A | |
6,00 po | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
1 L |
230 V | |
CETUV | |
HSMNHS4CAL | |
4 x 4 in | |
Température ambiante à 500°C | |
15,2 cm | |
20,1 cm | |
1,9 kg | |
Carré | |
100 à 1 200 tr/min |