Learn More
Cole-Parmer™ Miltex™ Half-curved Iris Tissue Forceps
En acier inox de la plus haute qualité, conçus selon les normes les plus strictes
Marque: Cole-Parmer™ 10923-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surfaces de précision en matière de coupe et de maintien
- Mécanismes de verrouillage à cliquet
- Finition sans reflets
Spécification
Courbe | |
Acier inoxydable | |
Forceps de précision pour tissus Iris | |
Forceps pour tissus Iris |
4 in. | |
10.16 cm | |
Precision-grade | |
Iris Tissue Forceps, Half curved, Precision-grade |