Learn More
Integra™ Poinçons pour biopsie avec système de piston
Effortless ejection of lodged specimens.
77.60€
Spécification
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Poinçon pour biopsie |
À utiliser avec (application) | Offre l’avantage supplémentaire d’une éjection sans effort d’échantillons logés |
Type de poignée | Striées |
Description | Seamless |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13404556
|
Integra™
33-31AA-P/25 |
0.039 in. | 1 mm | ||||||
Beschreibung
Effortless ejection of lodged specimens
- En acier inox sans soudure avec bord très coupant pour écarter tout risque de déchirure ou d’étirement des biopsies
- La poignée rainurée est pratique et confortable
- Usage unique
- Stérile
- Code couleur avec taille clairement indiquée sur chaque poinçon
Bestellinformation
Durée de conservation de cinq ans
Spezifikation
Acier inoxydable | |
Offre l’avantage supplémentaire d’une éjection sans effort d’échantillons logés | |
Seamless | |
Sterile | |
25/Pk. |
Poinçon pour biopsie | |
Striées | |
Oui | |
Système de piston |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans