Learn More
Merck Insert suspendu de culture cellulaire Millicell
Permet aux cellules fixées ou en suspension d’accéder aux milieux à la fois de leurs côtés apical et basolatéral.
320.43€ - 572.00€
Spécification
Description | Code de filtre PET (polyéthylène téréphtalate) |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Type | Insert de culture cellulaire |
À utiliser avec (application) | Adhérence cellulaire, culture cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie |
Quantité | 48/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15515960
|
Merck
MCHT06H48 |
0,4 μm | 6 | N/A | |||||
15565960
|
Merck
MCRP06H48 |
1 mu;m | 6 | N/A | |||||
15585960
|
Merck
MCSP06H48 |
3 μm | 6 | N/A | |||||
15545960
|
Merck
MCMP06H48 |
5 mu;m | 6 | N/A | |||||
15525960
|
Merck
MCHT12H48 |
0,4 μm | 12 | N/A | |||||
15303328
|
Merck
MCRP12H48 |
1 mu;m | 12 | N/A | |||||
15392839
|
Merck
MCSP12H48 |
3 μm | 12 | N/A | |||||
15595950
|
Merck
MCEP12H48 |
8 mu;m | 12 | N/A | |||||
15535960
|
Merck
MCHT24H48 |
0,4 μm | 24 | N/A | |||||
15449779
|
Merck
MCRP24H48 |
1 mu;m | 24 | N/A | |||||
15505970
|
Merck
MCSP24H48 |
3 μm | 24 | N/A | |||||
15431055
|
Merck
MCMP24H48 |
5 mu;m | 24 | N/A | |||||
15505960
|
Merck
MCEP24H48 |
8 mu;m | 24 | N/A | |||||
Description
- La croissance, structure et fonction des cellules imitent plus étroitement ce qui se produit in vivo
- De plus, les inserts Millicell permettent d’étudier les deux côtés de la monocouche cellulaire
- Les inserts sont faciles à préparer pour les techniques de visualisation MEB et MET, et ils sont compatibles avec les colorants fluorescents et/ou cellulaires
- Pour les expériences de co-culture et de perméabilité
- La conception unique permet un accès basolatéral plus facile que les autres inserts suspendus avec moins de risques de contamination
- Disponibles en 5 tailles de pores et 3 diamètres, y compris une taille de pores de 1 μm qui est optiquement transparente pour une meilleure visualisation par microscopie
- Membrane en PET (polyéthylène téréphtalate) pour la croissance des cellules dépendantes de l’adhérence sans matrice
- Conditionnement individuel sous blister
Spécification
Code de filtre PET (polyéthylène téréphtalate) | |
Insert de culture cellulaire | |
48/boîte | |
Stérile |
Polystyrène | |
Adhérence cellulaire, culture cellulaire, différenciation cellulaire, immunocytochimie | |
Transparent |