Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - membrane en PVDF - 4 mm de diamètre
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes.
2075.00€
Spécification
Jetable Oui
Matériau Membrane en PVDF
Matériau (membrane) PVDF
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Matériau de boîtiers Nb par paquet Porosité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau de boîtiers Nb par paquet Porosité Prix Quantité et disponibilité  
10411551
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SLHVR04NK
HDPE 1000Pack 0,45 μm
2075.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-11-2024
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
  • Avec entrée Luer-Lok™ femelle et sortie Luer mâle
  • La plus faible liaison protéique
  • Utilisation pour les solutions aqueuses et organiques douces
Spécification
Spécification
Oui
PVDF
Non stérile
HDPE
1 ml
4,0 mm
Membrane en PVDF
0,45 μm
Préparation des échantillons pour l’analyse
Filtre pour seringue
4,0 mm