Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes de sécurité Millenia
Protection oculaire pratiquement sans poids pour l’environnement de travail actif. Les lunettes de sécurité Millenia Honeywell Safety Products™ bloquent les UV et offrent une protection pour les travaux mécaniques, notamment le broyage, le tournage et le meulage.
16.48€ - 26.05€
Spécification
Certifications/Conformité | Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC1131, Numéro d’attestation CE EC1131 |
---|---|
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Lens Material | PC |
Matériau de la monture | Nylon |
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | Comprend | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | Comprend | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12672623
|
Honeywell Safety Products™
1000005 |
Noir | Miroir argenté | Dispositif de retenue Flexicord | Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV |
23.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11807000
|
Honeywell Safety Products™
1000004 |
Black | Miroir argenté | Adjustable, breakaway Flexicord retainer | Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV |
26.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12682623
|
Honeywell Safety Products™
1000006 |
Bleu | Transparent | Dispositif de retenue Flexicord | Résistantes aux chocs, Anti-buée, Anti-UV |
23.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12602633
|
Honeywell Safety Products™
1000009 |
Argent | Transparent | Dispositif de retenue Flexicord réglable et à ouverture | Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV |
16.48€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11836900
|
Honeywell Safety Products™
1000003 |
Noir | Jaune | Dispositif de retenue Flexicord | Résistantes aux chocs, Antirayures, Anti-UV |
16.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Pour une utilisation générale et une protection contre les chocs (45 m/s).
- Conviennent aux travaux mécaniques : broyage, tournage, meulage.
- Les verres en polycarbonate offrent une protection UV de 99,9 % jusqu’à 380 nm.
- Conception sensible à la tension et contrôle de la vision parallèle.
- Un ajustement équilibré et un plus grand confort visuel.
- Une sensation pratiquement sans poids.
- Dispositif de retenue Flexicord réglable et à rupture.
- Sécurité et commodité accrues dans l’environnement de travail actif.
- Conception unique de verres courbes à base 9.
- Excellentes qualités optiques et protection complète.
Spécification
Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC1131, Numéro d’attestation CE EC1131 | |
1 de chaque | |
Nylon |
Lunettes de sécurité | |
PC | |
0,999 |