Learn More
Kinesis™ Flacons à micro-ondes
Marque:  Kinesis™ 98998-93
Code produit. 15118112
  • 528.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
KX, à utiliser avec les systèmes d’initialisation (EXP uniquement) de Biotage, verre borosilicaté hydrolytique de première classe exempt de contamination, septa refermable, 40°C à 300°C, 10 ml à 20 ml