Learn More
OHAUS™ Rack de microtubes
Rack pour microtubes OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes en place en toute sécurité.
Marque: OHAUS™ 30400114
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- Pour une utilisation avec des microtubes de différentes tailles
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Microtubes (70) | |
12,70 cm x 17,80 cm | |
12,70 cm | |
17,80 cm | |
4,300 cm | |
5,00 po |
Rack pour microtubes | |
Acier recouvert de PVC | |
12,7 x 17,8 x 4,3 cm | |
5,00 po | |
7,00 po | |
1,70 po | |
12,70 cm |