Learn More
Ohaus™ Kit de support pour microtubes avec dispositif de retenue
Kit de support pour microtubes avec dispositif de retenue OHAUS™ pour mélanger sans effort les microtubes et les microplaques.
Marque: Ohaus™ 30400200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Augmentez le débit en mélangeant plusieurs échantillons à la fois
- Mélangez sans effort jusqu’à 52 microtubes ou 8 microplaques
- Choisissez le support correspondant à la taille de votre échantillon ou optez pour un insert plat et découpez-le selon vos caractéristiques techniques personnalisées
Spécification
Kit de support pour microtubes | |
Mousse | |
Kit de microtubes avec dispositif de retenue |