Learn More
IKA™ Agitateur vertical MICROSTAR Control
Agitateur vertical compact haute technologie avec garantie à vie.
1526.00€ - 1610.00€
Spécification
Affichage | LCD : vitesse, température, couple, minuteur |
---|---|
Tension | 100/240 V, tension CC : 24 V |
Puissance | 32 W |
Dimensions (L x l x H) | 60 x 173 x 136 mm |
Alimentation électrique | 100 à 240 V, 50/60 Hz, 32 W |
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse | Couple | Viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Vitesse | Couple | Viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15720728
|
IKA™
0025001986 |
10 L | 30 à 1 000 tr/min | 15 Ncm | 8000 mPas |
1610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15781468
|
IKA™
0025001987 |
20 L | 30 à 500 tr/min | 30 Ncm | 20 000 mPas |
1526.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Affichage en verre trempé clos à réponse rapide pour une visibilité maximale et une résistance chimique
- Les capteurs de vibrations de pointe détectent les écarts par rapport aux seuils autorisés et arrêtent automatiquement le processus
- Affichage clair pour disposer de toutes les informations essentielles en un coup d’œil
- Minuteur / compteur intégré pour le contrôle des réactions cinétiques sensibles et des rappels
- Interface USB, par exemple pour documenter les paramètres à l’aide de labworldsoft™ ou pour installer les mises à jour du micrologiciel
- Manipulation simple et intuitive
- Surface tactile pour une longue durée de vie
- Relevé de température sur l’affichage
- Boîtier résistant aux produits chimiques
- Fonction de verrouillage des touches
- Régulateur de vitesse contrôlé par microprocesseur pour une vitesse de rotation constante, même avec des changements de viscosité
Spécification
LCD : vitesse, température, couple, minuteur | |
32 W | |
100 à 240 V, 50/60 Hz, 32 W | |
0,5 à 8 mm | |
CC sans balais |
100/240 V, tension CC : 24 V | |
60 x 173 x 136 mm | |
50/60 Hz | |
Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique | |
1,26 kg |