Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Supor
Élimination des particules pour une durée de vie plus longue des colonnes HPLC et UHPLC.
217.00€ - 805.00€
Spécification
Description | EFA :3,3 cm2 |
---|---|
Matériau (membrane) | PES |
Stérilité | Non stérile |
Volume (métrique) | 0,5 à 5 mL (échantillon) |
Code produit | Marque | Porosité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17194751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCPM45C68 |
0,45 μm | 100/boîte |
805.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17164751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCPM02C67 |
0,2 μm | 24/boîte |
217.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCPM02C68 |
0,2 μm | 100/boîte |
795.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184751
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MCPM45C67 |
0,45 μm | 24/boîte |
242.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
- Pour des échantillons de 0,5 à 5 ml
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
EFA :3,3 cm2 | |
PES | |
Non stérile | |
0,5 à 5 mL (échantillon) |