Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Omega
Les dispositifs centrifuges Microsep Advance avec membrane Omega concentrent rapidement jusqu’à 5 ml d’échantillons biologiques.
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) MCP010C46
679.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21930" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
- Pour les applications de recherche uniquement
Specifications
Bleu | |
PES | |
Non stérile | |
0,5 à 5 mL (échantillon) |
EFA :3,3 cm2 | |
10 kDa | |
100/boîte |