Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Wipers
Sealed Edge Cleanroom Laundered 100% Polyester Knit wiper. ISO Class 3 to 5 (Cleanroom Class 1 to 100).
1165.00€ - 1490.00€
Spécification
Matériau | Polyester Knit |
---|---|
Compatibilité | IPA, Acetone and other solvents |
Poids de base | 267 |
Certifications/Conformité | RoHS 2002/05, REACH |
Bords | Sealed |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17822135
|
Berkshire™
MSSS.1212.12 |
12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm) |
1490.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15526344
|
Berkshire™
MSSS.0909.8 |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
1165.00€
800 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 100% continuous filament polyester knit
- Two-ply pinsonic construction with unique knit structure and pattern
- Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
- Laundered and packaged in Berkshire’s ISO Class 4 cleanroom
Spécification
Polyester Knit | |
267 | |
Sealed | |
2-ply |
IPA, Acetone and other solvents | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Chamber cleaning and cmP processing | |
Non-sterile |