Learn More
Berkshire™ MicroSeal Supersorb™ Flat Mop Wipers
MicroSeal SuperSorb™ is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wiper.
1040.00€
Spécification
Type de produit | Flat Head Mop Cover |
---|---|
Stérilité | Non-sterile |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17812135
|
Berkshire™
MSSS.0824.12 |
8 x 24 in. (20 x 61 cm) |
1040.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
- Highest sorbency level available in a polyester knit reduces wiper usage
- Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
- Low cost in use compared to other two-ply polyester knits
Spécification
Flat Head Mop Cover | |
Non-sterile | |
Autoclavable |