Learn More
Hirschmann™ Lames de microscope, bords rodés avec extrémité dépolie double
Examiner les objets attentivement. Les lames de microscope Hirschmann™ sont parfaites pour un examen robuste des objets sous microscope.
Marque: Hirschmann™ 8219101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bords rodés, 90 °C
- Extrémité dépolie double
- Avec le numéro de LOT sur
- l’emballage conformément à la norme IVD 98/79 CE.
Spécification
90°, rodé | |
de 0,95 à 1,05 mm | |
76x26mm |
Marge | |
Extra-blanc |