Learn More
Epredia™ Lames de microscope
Les lames Premium fabriquées selon un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile.Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie courantes.
3.47€ - 3.50€
Spécification
Edges | 90°, rodé |
---|---|
Matériau | Soda Lime Glass |
Revêtement | Uncoated |
Surface d’écriture | No |
Dimensions (L x l) | 76 x 26 mm |
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Scintillement verdâtre réduit
- Transparence optimale et parfaite garantie
- Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
90°, rodé | |
Uncoated | |
76 x 26 mm |
Soda Lime Glass | |
No |