Learn More
Azpack™ Ruban de signalisation des dangers
Répète l’avertissement avec le symbole de danger jusqu’à 66 m. Le ruban de signalisation des dangers Azpack™ est autoadhésif et imprimé en noir sur fond jaune.
8.65€
Spécification
Couleur | Noir, Jaune |
---|---|
Format | Rouleau |
Matériau | Vinyle |
Quantité | 1 de chaque |
Longueur (métrique) | 66 m |
Code produit | Marque | Afficher le texte | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Afficher le texte | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10633405
|
Azpack™
10633405 |
Risque biologique | 66 m x 25 mm | ||||||
Description
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
- Ruban autoadhésif
- Formulation et symbole de danger répétés sur le ruban
- Noir sur fond jaune
- rouleau de 66 m
- Diamètre du noyau en carton : 75 mm
- Largeur : 25 mm
Spécification
Noir, Jaune | |
Vinyle | |
66 m |
Rouleau | |
1 de chaque |