Learn More
Berkshire™ MicroPolx™ 2750 Microdenier Wiper
MicroPolx™ 2750 is a cleanroom laundered polyester/nylon microfiber knitted wiper.
115.00€
Spécification
Type de produit Flat Head Mop Cover
Stérilité Non-sterile
Matériau Polyester, Synthetic Microfiber
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17826997
Afficher les documents Détails de la promotion
Berkshire™
MPX2750.0909.10
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
115.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Ultrafine microfiber yarn increases surface area and provides superior wiping efficiency
  • Wedge shaped fiber cross section lifts, entraps and removes particulates from critical surfaces
  • Cleans efficiently with less solvent usage than traditional wipers
  • Removes oily soils with little or no solvent required
  • Soft hand and non-abrasive ultrasonic sealed edge are excellent for sensitive or scratch prone surfaces
  • Continuous filament yarns and tight knit construction provide excellent abrasion resistance and low fiber shedding
  • Chemically compatible with IPA and other commonly used solvents
Spécification
Spécification
Flat Head Mop Cover
Non-sterile
Polyester, Synthetic Microfiber