Learn More
Socorex™ Rack pour micropipettes pour système de recharge Qualitix™ Tipfill
Réutilisable, refermable et moins encombrants que les racks classiques. Le rack de micropipette Socorec™ pour système de recharge Qualitif™ Tipfill accepte facilement les boîtes de recharge de micropipettes et est doté de bords lisses et arrondis et d’un verrou ergonomique qui ne pince pas les gants.
Marque: Socorex™ 3070.0210ER
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux boîtes de recharge du système de recharge Qualitix™ Tipfill.
- Couvercle à charnière.
- Bordes arrondis et lisses.
- Verrou ergonomique qui ne pince pas les gants.
- Couvercle transparent.
- Réutilisable.
Spécification
Oui | |
Autoclavables | |
Pointes pour micropipettes (10 μl), Pointes pour micropipettes (200 μl) | |
Système de remplissage Qualitix™Tipfill | |
10 |
96 | |
Naturel | |
Oui | |
10 |