Learn More
Micronova™ Brosses de vanne
Brosse pour bouteille blanche avec tête de 10 cm (4 po) de diamètre
67.20€ - 81.60€
Spécification
Type de produit | Brosse pour vannes |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Blanc |
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12715755
|
Micronova™
BRWH-50 |
40,6 cm | 16 po | 10,2 cm | 4 in |
67.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12745755
|
Micronova™
BRWH-70 |
76,2 cm | 30 po | 10,2 cm | 4 in |
81.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les brosses sont blanches avec des poils en polyester
- Les résines de base utilisées dans la fabrication des blocs et des poils sont fabriquées à partir de matériaux approuvés par la FDA
- Sans BPA
Spécification
Brosse pour vannes | |
Blanc | |
Non | |
Polyester |
Non stérile | |
Conserver à température ambiante | |
Brosse pour vannes pour nettoyer les fûts, les cuves et les seaux | |
Produits chimiques |