Learn More
Micronova™ Ruban de sécurité en SST™
Pour la délimitation et le codage couleur d’équipements et de zones spécifiques
Marque: Micronova™ SST18-3BLYE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
For delineating and color coding specific equipment and areas
- En vinyle laminé
- Sensible à la pression
- Résistant aux éraflures
- Traité en salle blanche
- Résiste bien aux solvants, à l’humidité et à l’huile
- Enroulé sur un mandrin en plastique
- Disponible avec rayures noir/jaune, noir/blanc ou rouge/blanc
- Longueur du rouleau : 18 yd. (16,4 m)
Informations sur la commande
Modèles disponibles en 1, 2 ou 3 po de largeur.
Spécification
Not Autoclavable | |
Noir, Jaune | |
Cleanroom Tape | |
Délimitation et codage couleur d’équipements et de zones spécifiques | |
16°C to 27°C | |
18 yd | |
3 po |
Rubber | |
Vinyle laminé | |
Non-sterile | |
60°F to 80°F | |
16.5 m x 76.2 mm (18 yd. x 3 in.) | |
16,4 m | |
76.2 mm |