Learn More
Micronova™ Housse de serpillère à franges SlimLine™
Housse de serpillère à franges SlimLine™ s’insérant sur l’adaptateur de serpillère à franges SlimLine™ pivotant à 360 degrés pour un nettoyage et une désinfection efficaces en salle blanche.
Marque: Micronova™ SLSC6-9
Requires : Adaptateurs de serpillère à franges et manche en acier inox standard ou extensible (vendus séparément).
Description
Housses en NovaPoly™
- Lavables, réutilisables et faciles à changer
- Saturer soigneusement en produit à des fins de stérilisation
- Adapté à une utilisation avec des désinfectants puissants et à l’autoclavage répété
- Intérieur en mousse d’uréthane
- Pour le nettoyage intensif, les zones très fréquentées, les taches de coloration et les résidus chimiques
- Maille en monofilament pour une meilleure abrasion et une formation de particules réduite
Spécification
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.) | |
Flat | |
9 in. | |
22.9 cm | |
12.7 cm | |
Chemicals | |
12/boîte | |
Serpillère pour salle blanche Slimline | |
Polyester, mousse d’uréthane |
Housse SlimeLinetrade; NovaPoly | |
White | |
Non-sterile | |
Oui | |
9 in | |
Reusable | |
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. | |
Adapté à une utilisation avec des désinfectants puissants et à l’autoclavage répété |