Learn More
Micronova™ Ruban anti-statique NovaStat™
Scelle sans créer de charge statique. Le rouleau antistatique Micronova™ Novastat™ n’est pas affecté par l’humidité en raison des propriétés non hygroscopiques.
Marque: Micronova™ ASTPC-172
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour emballer et assurer l’étanchéité dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
- Spécialement conçu pour une utilisation dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques
- Ne crée pas de charge statique
- Les rouleaux font 72 yard (66 m) de longueur et sont enroulés sur un mandrin en plastique de 3 po (76 mm) de diamètre
Spécification
Not Autoclavable | |
Transparent | |
Rouleau antistatique | |
Environnements de décharges électrostatiques, étanchéité, emballage | |
72 yd | |
1 po |
Caoutchouc | |
Cellophane | |
Non stérile | |
65.8 m x 24.5 mm (72 yd. x 1 in.) | |
65,8 m | |
25.4 mm |