Learn More
Micronova™ Ruban anti-statique NovaStat™
Scelle sans créer de charge statique. Le rouleau antistatique Micronova™ Novastat™ n’est pas affecté par l’humidité en raison des propriétés non hygroscopiques.
Marque: Micronova™ ASTPC-3472
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour emballer et assurer l’étanchéité dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
- Spécialement conçu pour une utilisation dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques
- Ne crée pas de charge statique
- Les rouleaux font 72 yard (66 m) de longueur et sont enroulés sur un mandrin en plastique de 3 po (76 mm) de diamètre
Spécification
Not Autoclavable | |
Clear | |
Anti-Static Cleanroom Tape | |
ESD Environments, Sealing, Packaging | |
72 yd. | |
0.75 in. |
Rubber | |
Cellulose | |
Non-sterile | |
65.8 m x 19.03 mm (72 yd. x 0.75 in.) | |
65.8 m | |
19.05 mm |