Learn More
Micronova™ Têtes de serpillère à franges MicroLoop™
Marque:  Micronova™ ML-9
Code produit. 13168715
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
• ISO Class 5 to 8 (Class 100 to 100,000)
• Durable looped construction
Sturdy and functional looped mop heads intended for use in service areas outside of cleanrooms.
ML-1 MicroLoop PVA mop head is ideal for clean-build projects, post-construction, and cleanroom support. ML-9 MicroLoop Polyester mop head is an economical choice for hazardous materials cleanup and general spill control.
Informations sur la commande
À fixer sur un manche en acier inoxydable (vendu séparément) avec un adaptateur à filetage 19-035-362B.
Compliance
Both mop heads are rated for ISO Class 5 to 8 (Class 100 to 100,000) environments.
Spécification
Spécification
MicroLoop Mop
Autoclavable
Ideal for clean build projects, post construction, cleanroom support
Polyester