Learn More
Micronova™ Serpillères M-Zone MegaSorb
Conçu pour le nettoyage et le prélèvement de liquides dans des environnements contrôlés et critiques
Marque: Micronova™ JZMZCRMS-10
Requires : MH or MHC, or QDMH frame with SSU series handle
Description
- Tube en microfibre à faible peluchage et très absorbant
- Franges tuftées, composées de filaments de polyester et de nylon pour ramasser les particules invisibles à l’œil nu
- Pour une utilisation avec des désinfectants puissants
- Lavable, autoclavable, irradié aux rayons gamma et réutilisable
- Peut être utilisé avec le manche Micronova MH-1 ou fixé au manche en acier inox universel Micronova avec l’adaptateur Micronova QDMH-1
Spécification
40.6 x 15.2 cm (16 x 6 in.), 10 oz. | |
Blue | |
16 in. | |
40.6 cm | |
15.2 cm | |
Chemicals | |
50/Cs. | |
Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments |
String Mop | |
10 oz. | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
6 in. | |
Reusable | |
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. | |
Microfiber, Polyester, Nylon |