Learn More
Micronova™ Brosses pour flacons M-Zone™
Brosses pour flacons à code couleur
Marque: Micronova™ BRWH-67
43.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Gamme de brosses pour flacons à code couleur avec poils ronds, durs, en polyester rigide permettant de nettoyer de façon polyvalente et plus agressivement un plus grand nombre de flacons et d’équipements en production et en laboratoire.
Les brosses pour flacons Micronova M-Zone™ sont des brosses polyvalentes avec des poils en polyester, ronds et raides, avec un manche en plastique, facile à prendre en main, de 12 ou 16 pouces. Conçues pour nettoyer les flacons et d’autres équipements de laboratoire et de production.
- Brosses polyvalentes pour flacons, en plastique, à code couleur
- Poils en polyester robuste et durable
- Manche en plastique facile à prendre en main
- Nettoyage polyvalent et agressif des flacons et des équipements
- Fabriquées à partir de résines sans BPA, approuvées par la FDA
- Disponibles en bleu, vert, rouge, blanc et jaune
Spécification
Brosse pour flacons | |
Plastique | |
Non autoclavable | |
Blanc | |
7,6 cm | |
16 in | |
3 in |
Polyester | |
Non stérile | |
Conserver à température ambiante | |
3 po | |
Brosses pour flacons à code couleur pour nettoyer votre équipement | |
40,6 cm | |
7,6 cm |