Learn More
Micronova™ Outils grattoirs portatifs
Conception sans couture pour éviter la prolifération des bactéries lors du nettoyage dans des environnements contrôlés
21.10€ - 25.00€
Spécification
Type de produit | Grattoir |
---|---|
Couleur | Blanc |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavable |
Résistant à | Produits chimiques |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13127286
|
Micronova™
HHSWH-8 |
8 po | 20,3 cm |
21.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13177786
|
Micronova™
HHSWH-10 |
9,25 in | 23,5 cm |
25.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Structure monobloc en polypropylène moulé par injection
- Absence de coutures ou de fissures évitant ainsi toute prolifération bactérienne
- Ne risque pas de rayer les surfaces métalliques
- Autoclavable
- Blanc
Pour éliminer les résidus et les accumulations dans des environnements propres et contrôlés
Spécification
Grattoir | |
Non stérile | |
Produits chimiques | |
1/sachet, 12/boîte | |
Élimination des résidus dans les environnements contrôlés | |
PP |
Blanc | |
Autoclavable | |
Non | |
Conserver à température ambiante | |
Conforme FDA |