Learn More
Micronova™ Brosse pour siphon de sol
Pour le nettoyage des siphons de sol
Marque: Micronova™ BRHFD-36
43.21 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La brosse et la poignée Micronova sont spécialement conçues pour le nettoyage des évacuations au niveau du sol. La brosse à poils noirs pour évacuations au niveau du sol est dotée d’une extrémité filetée à utiliser avec la poignée.
- Brosse pour évacuations au niveau du sol à poils noirs raides
- Sur la poignée figure la mention “Uniquement pour les évacuations au niveau du sol”
- Distinction claire avec les autres brosses de nettoyage
- Tête de brosse de 4 pouces (10 cm) de diamètre
- Brosse à extrémité filetée et poignée à remplacement facile
Spécification
Manche de brosse | |
Non stérile | |
Blanc | |
2,54 cm | |
Pour le nettoyage des évacuations au niveau du sol | |
36 in | |
91,4 cm | |
Produits chimiques | |
2,5 cm |
Plastique | |
Conserver à température ambiante | |
1 po | |
Non | |
Manche de brosse | |
36 po | |
91,4 cm | |
1 po |