Learn More
Fisherbrand™ Ruban pour salles blanches en polyéthylène de qualité industrielle EGP™
Conçu pour une utilisation dans les zones de préparation des salles blanches, les projets de maintenance et de construction propre
Marque: Fisherbrand™ EGPFP-2WH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation là où un rouleau ultra-propre n’est pas requis
- Support en polyéthylène avec adhésif acrylique à faible émission de gaz et bonnes capacités à décoller proprement les résidus
- Traité dans un environnement contrôlé, enroulé sur un mandrin en plastique et présenté dans une pochette
- Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
Spécification
Not Autoclavable | |
Blanc | |
Ruban pour salles blanches de qualité industrielle | |
Marquage des allées, création de lots, codage couleur, projets de construction propre, zones d’assistance pour salles blanches et applications de transformation des aliments | |
16°C to 27°C | |
36 yd | |
2 in |
Acrylic | |
Polyéthylène | |
Non stérile | |
60°F to 80°F | |
33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.) | |
33 m | |
50.8 mm |