Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Tool et housses
Cet adaptateur en acier inoxydable conçu pour le nettoyage des rideaux fonctionne avec une variété de housses pour offrir une méthode simple de désinfection des rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de nettoyer efficacement les deux côtés à la fois.L’adaptateur se connecte à n’importe quelle poignée SSU.
Marque: Micronova™ ECC11-14
Description
Permet à l’opérateur de nettoyer les rideaux à bandes en vinyle, des deux côtés en même temps, dans les salles blanches et les zones de préparation.Le système Micronova™ Econo CurtainCleaner™ permet de saisir le rideau au niveau de sa connexion supérieure pour nettoyer les deux côtés du rideau simultanément.
Le Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool est équipé de pinces doubles de 14 pouces qui pincent le rideau au niveau de sa partie la plus haute et glissent vers le bas pour appliquer ou racler le produit nettoyant sur les deux côtés du rideau simultanément. Les housses sont disponibles en polyester lisse ou texturé, avec une couche de mousse qui contient le désinfectant et facilite l’essorage.
- Pince simple pour nettoyer les rideaux à bandes en vinyle
- Adaptateur en acier inoxydable électropoli avec pinces doubles de 14 pouces
- Nettoie les deux côtés du rideau à bandes en même temps
- Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé :
- NovaPoly — Le polyester 100 % maille lisse assure une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — Le polyester 100 % texturé élimine les résidus et disperse le désinfectant
- Conçu pour des environnements propres et contrôlés
- L’adaptateur se raccorde aux manches SSU pour une portée étendue
- Housses irradiées aux rayons gamma disponibles pour les zones aseptiques
- Peut contenir de l’alcool et des désinfectants forts
- Lavables et réutilisables
- Autoclavable
Spécification
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) | |
ECC11-14 | |
14 in | |
35,6 cm | |
5,1 cm | |
Produits chimiques | |
12 Paquets | |
Fixations en acier inox | |
Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches | |
Polyester texturé, intérieur en mousse d’uréthane, doublure en polyester, intérieur en mousse de polyester, Polyester |
Housses pour serpillères à franges | |
Blanc | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
2 in | |
Non | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Adaptateur de serpillère QDECC-14 | |
ISO 9001 |