Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Tool et housses
Cet adaptateur en acier inoxydable conçu pour le nettoyage des rideaux fonctionne avec une variété de housses pour offrir une méthode simple de désinfection des rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de nettoyer efficacement les deux côtés à la fois. L’adaptateur se connecte à n’importe quel manche SSU.
Marque: Micronova™ ECC68-14
Description
Permet à l’opérateur de nettoyer les rideaux à bandes en vinyle, des deux côtés en même temps, dans les salles blanches et les zones de préparation.Le système Micronova™ Econo CurtainCleaner™ permet de saisir le rideau au niveau de sa connexion supérieure pour nettoyer les deux côtés du rideau simultanément.
- L’adaptateur en acier inox électropoli se connecte à n’importe quel manche de la série SSU.
- Les housses sont disponibles en matériau NovaPoly, PolySorb, Microfiber et PolyMesh avec intérieur en mousse d’uréthane.
- Toutes les housses peuvent être lavées et réutilisées
- Résiste à l’alcool, aux désinfectants puissants et à la stérilisation à la vapeur
- Les housses sont disponibles gamma-irradiées.
Spécification
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) | |
ECC68-14 | |
14 in | |
35.6 cm | |
5.1 cm | |
Chemicals | |
12 Pk. | |
Fixations en acier inox | |
For Cleaning Vinyl Strip Curtains in Cleanrooms and Support Areas | |
Polyester Mesh, Polyester Foam Inner |
Mop Cover | |
White | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
2 in | |
Reusable | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
QDECC-14 Mop Adapter | |
ISO 9001 |