Learn More
Micronova™ Ruban à grille conductrice CGT
Ce ruban en polypropylène antistatique conducteur est spécialement conçu en intégrant des grilles conductrices entre deux couches anti-statiques, pour une utilisation sur des dispositifs sensibles dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques.
Marque: Micronova™ CGT-34
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rouleau en polypropylène transparent spécial avec surfaces antistatiques et anti-étincelles des deux côtés
- Les conducteurs quadrillés sont insérés entre deux couches antistatiques
Informations sur la commande
Longueur du rouleau : 36 yd (33 m)
Spécification
Non autoclavable | |
Transparent | |
Ruban pour grilles conductrices | |
Environnements de décharges électrostatiques, étanchéité, emballage | |
16°C à 27°C | |
36 yd | |
0,75 in |
Acrylic | |
PP | |
Non stérile | |
60°F à 80°F | |
33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 po) | |
33 m | |
19.05 mm |