Learn More
Micronova™ Manche de serpillère en accordéon
Pliable afin d’être utilisé dans les isolateurs et les hottes de confinement
175.00€ - 185.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Largeur (métrique) | 3,8 cm |
Largeur (impériale) | 1,5 in |
Résistant à | Produits chimiques |
Requires: SSU, STAEH, STAH series of handles and Micronova mop adapters and specialty tools
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13117516
|
Micronova™
QDAH-13 |
13 in | 33 cm |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13127516
|
Micronova™
QDAH-19 |
19 in | 48,3 cm |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Structure en acier inox résistant à la corrosion
- Chaque section est dotée d’une charnière Delrin™ et d’un raccord rapide pour la fixation de sections supplémentaires et d’un adaptateur pour serpillères à franges
- À utiliser avec les manches en acier inox Micronova pour atteindre un angle idéal pour nettoyer sur le matériel et sous le matériel
Spécification
Non stérile | |
3,8 cm | |
Produits chimiques | |
1/boîte | |
Nettoyage et désinfection des salles blanches et des environnements contrôlés |
Autoclavables | |
1,5 in | |
Non | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Acier inoxydable (304), électropoli, polyéthylène, polypropylène |