Learn More
Micronova™ ADAPT. SERPILLERE MICROMOP/POLYGEN MICROMOP/POLYGEN
Pour une utilisation avec les serpillères à franges Micronova
77.40€
Spécification
Type de produit | Poignée en plastique fixée |
---|---|
Couleur | Orange |
Longueur (impériale) | 60 in |
Stérilité | Non stérile |
Longueur (métrique) | 152 cm |
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Matériau | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12827033
|
Micronova™
MH-1 |
Poignée en plastique fixée | Fibre de verre, polypropylène | Autoclavable |
77.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Poignée en fibre de verre et en polypropylène
Spécification
Poignée en plastique fixée | |
60 in | |
152 cm | |
Non | |
serpillières à franges de la série MicroMop™ et PolyGen™ | |
Fibre de verre, polypropylène |
Orange | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Nettoyage rapide et efficace des grandes surfaces |