Learn More
Simport™ Scientific Cassette d’enrobage / de traitement pour biopsie Micromesh™ dans des piles Quickload™
Sécurisez les échantillons pendant le traitement avec la cassette de traitement / d’enrobage pour biopsie Simport Scientific™ Micromesh™. Pas besoin de tampons de biopsie grâce aux 1676 ouvertures carrées de 0,36 mm de la maille.
Description
Dans des piles Quickload™
- Zone d’écriture antérieure à 45°
- 1676 ouvertures carrées (0,36 mm)
- Aucun tampon de biopsie n’est nécessaire
- 1 grand compartiment de 27 mm
- Couvercle encastré
- Convient aux imprimantes automatisées
- En acétal
- Résistant à l’action chimique de la plupart des solvants histologiques
Informations sur la commande
Chaque boîte contient 50 piles Quickload™ de 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Spécification
Acetal | |
2000 |