Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie Micromesh™ conditionnées en tubes
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie Epredia™ MicromeshTM conditionnées en tubes.
240.88€ - 286.57€
Spécification
Type de pores | Small Square Pore |
---|---|
Angle de la face d’écriture | 45° |
Longueur (métrique) | 24 mm |
Largeur (métrique) | 27 mm |
Matériau | Polymère d’acétal |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10056868
|
Epredia™
B1000734AQ |
Aqua | N/A | ||||||
10559788
|
Epredia™
B1000734BL |
Bleu | N/A | ||||||
10579958
|
Epredia™
B1000734GR |
Green | N/A | ||||||
10188038
|
Epredia™
B1000734GY |
Gris | N/A | ||||||
10589958
|
Epredia™
B1000734LI |
Lilas | N/A | ||||||
10672669
|
Epredia™
B1000734OR |
Orange | N/A | ||||||
10672859
|
Epredia™
B1000734PE |
Peach | N/A | ||||||
13171184
|
Epredia™
B1000734PK |
Rose | N/A | ||||||
10455139
|
Epredia™
B1000734TN |
Tan | N/A | ||||||
10599618
|
Epredia™
B1000734WH |
Blanc | N/A | ||||||
10474179
|
Epredia™
B1000734YW |
Jaune | N/A | ||||||
Description
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie Thermo Scientific™ Micromesh™ conditionnées en tubes.
- Fabriquées en polymère d’acétal
- Grand compartiment de 24 × 27 mm idéal même pour les ponctions de biopsie
- Couvercle encastré spécialement conçu pour se trouver exactement au niveau de la surface supérieure de la cassette, permettant ainsi le marquage des cassettes avec les marqueurs automatiques de la série Shandon™ MicroWriter™ sans retirer les couvercles
- Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
- Cartons de 10 tubes de 75 cassettes munies de leur couvercle
Spécification
Small Square Pore | |
24 mm | |
Polymère d’acétal |
45° | |
27 mm | |
Biopsy Cassette |