Learn More
Epredia™ Extracteurs de chaleur pour cryostats Microm™
Utilisez les extracteurs de chaleur pour cryostats Epredia™ MicromTM avec les cryostats Richard-Allan ScientificTM.
Marque: Epredia™ 524490
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les extracteurs de chaleur pour cryostats Thermo Scientific™ Microm™ avec les cryostats Richard-Allan Scientific™.
- L’extracteur de chaleur multiposition est incorporé sur un arbre vertical pour une congélation uniforme et un retrait facile de l’échantillon
- Peut être utilisé à partir de n’importe quelle position sur la barre de congélation
- Le temps de congélation est raccourci si le tissu et le plateau de congélation sont placés sur un Peltier actif
Spécification
Extracteur de chaleur | |
HM 525 |