Learn More
Wheaton™ Bouchon Microlink
Click to view available options
Taille du bouchon:
20-400 mm
33-400 mm
Description
Bouchon en polypropylène blanc avec septum
• Autoclavable
• Bouchon ouvert avec septum en silicone gainé PTFE. Idéal pour le stockage de solutions volatiles, sensibles ou agressives. Epaisseur de joint: 1,5mm
• Bouchon septum silicone/PTFE
• Autoclavable
• Bouchon ouvert avec septum en silicone gainé PTFE. Idéal pour le stockage de solutions volatiles, sensibles ou agressives. Epaisseur de joint: 1,5mm
• Bouchon septum silicone/PTFE
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Durée prolongée sur la vaste plage de températures |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Bouchon Microlink |
Taille du bouchon | 33-400 mm |