Learn More
Wheaton™ Bouchon Microlink
Click to view available options
Taille du bouchon:
20-400 mm
33-400 mm
Description
Bouchon en polypropylène
• Bouchon avec joint en mousse polyéthylène, polyvinyl, mousse polyéthylène gainé PTFE ou silicone gainé PTFE
• Bouchon avec joint silicone/PTFE autoclavable
• Bouchon joint silicone/PTFE
• Bouchon avec joint en mousse polyéthylène, polyvinyl, mousse polyéthylène gainé PTFE ou silicone gainé PTFE
• Bouchon avec joint silicone/PTFE autoclavable
• Bouchon joint silicone/PTFE
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Durée prolongée sur la vaste plage de températures |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Bouchon Microlink |
Taille du bouchon | 20-400 mm |