Learn More
Contec™ Housse pour serpillères en microfibre MicroGenesis™ à usage unique
Mop Cover for use with MicroGenesis 100% synthetic, disposable, microfiber mop.
Marque: Contec™ MGMP0005
292.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microfibre synthétique
- Serpillière légère et économique
- Usage unique - Couverture : environ 6 m²
- Idéal pour l’élimination des saletés grossières et des particules fines
Spécification
390 x 130 mm | |
White | |
Autoclavable | |
Serpillère MicroGenesis | |
Microfibre synthétique |
Mop Head | |
Sterile | |
Single-use | |
No |