Learn More
Ansell Edmont™ Capuche de cape Capot Microgard™ 3000 avec ouverture à visière
Protège la tête et les épaules des produits chimiques inorganiques. La capuche de cape Ansell Edmont™ Microgard™ 3000 avec ouverture à visière doit également être portée avec une protection faciale.
Marque: Ansell Edmont™ YE30W-00508-00
401.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Laminé barrière multicouche
- Type cagoule avec visière sur l’ouverture au niveau du visage
- Drapés sur une partie des épaules
Spécification
Cape à capuche avec ouverture à visière | |
Laminé barrière multicouche | |
Type cagoule avec ouverture à visière | |
30/boîte |
Universel | |
Jaune | |
Soudée par ultrasons |